Tisk…
Magnesium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
495093-1G 495093-5G
SIAL495093-1GEA 4960 CZK
SIAL495093-1G SIAL495093-5G
Magnesium bromide, Sigma-Aldrich®
Magnesium bromide
Vzorec: Br₂Mg
Bod tání: 700 °C
Hustota: 3,72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011105
CAS číslo: 7789-48-2
EINECS: 232-170-9
Merck Index: 12,05695