Tisk…
Barium bromide, anhydrous 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
315380500 315382500
ACRO315380500EA 2810 CZK
ACRO315380500 ACRO315382500
Barium bromide, anhydrous 99%, pure
Barium bromide
Vzorec: BaBr₂
Bod varu: 1835 °C (1013 hPa)
Bod tání: 850 °C
Hustota: 4,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003444
CAS číslo: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00995
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %