Calcium hexaboride ≥99.5%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
41722.06
41722.14
41722.22
41722.06EA
2280
CZK
41722.06
41722.14
41722.22
Calcium hexaboride ≥99.5%
Calcium hexaboride
Purity: 99.5%
CAS No.: 12007-99-7
Molecular Formula: CaB6
Formula Weight: 104.95
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.30
Melting Point: 2235°
MDL No.: MFCD00148904
Vzorec:
B₆Ca MW: 104,94 g/mol Bod tání: 2235 °C Hustota: 2,30 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00148904 CAS číslo: 12007-99-7 EINECS: 234-525-3 |