Calcium hexaboride ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
41551.14
41551.22
41551.14EA
4740
CZK
41551.14
41551.22
Calcium hexaboride ≥99% (metals basis)
Calcium hexaboride
Purity: 99+%
CAS No.: 12007-99-7
Molecular Formula: CaB6
Formula Weight: 104.95
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 2.30
Melting Point: 2235°
MDL No.: MFCD00148904
Vzorec:
B₆Ca MW: 104,94 g/mol Bod tání: 2235 °C Hustota: 2,30 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00148904 CAS číslo: 12007-99-7 EINECS: 234-525-3 |