Tisk…
Magnesium diboride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
553913-25G 553913-5G
SIAL553913-25GEA 7080 CZK
SIAL553913-25G SIAL553913-5G
Magnesium diboride, Sigma-Aldrich®
Magnesium diboride
Vzorec: B₂Mg
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00049752
CAS číslo: 12007-25-9
EINECS: 234-501-2