Hydrogendifluorid amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
455830-100G
455830-25G
SIAL455830-100GEA
9540
CZK
SIAL455830-100G
SIAL455830-25G
Hydrogendifluorid amonný, Sigma-Aldrich®
Hydrogendifluorid amonný
Vzorec:
NH₄HF₂ Bod tání: 127 °C Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012018 CAS číslo: 1341-49-7 EINECS: 215-676-4 UN: 1727 ADR: 8,II Merck Index: 13,00498 |