Tisk…
Hydrogendifluorid amonný ≥97%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
21253.290EA 2070 CZK
21253.290 21253.368
Hydrogendifluorid amonný ≥97%, TECHNICAL
Hydrogendifluorid amonný
Vzorec: NH₄HF₂
MW: 57.04
Bod tání: 127
Hustota: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012018
CAS číslo: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00498
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97 %