Hydrogendifluorid amonný 95%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
208820010
208820050
208822500
ACRO208820010EA
5670
CZK
ACRO208820010
ACRO208820050
ACRO208822500
Hydrogendifluorid amonný 95%, extra pure
Hydrogendifluorid amonný
Vzorec:
NH₄HF₂ Bod tání: 125 °C Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012018 CAS číslo: 1341-49-7 EINECS: 215-676-4 UN: 1727 ADR: 8,II Merck Index: 13,00498 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Flakes or scales |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥94 % |
Sulfite (SO3) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤2000 ppm |
Iron (Fe) | ≤500 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤200 ppm |
Impurity | ≤5 % (Ammonium fluoride (NH4F)) |