Tisk…
Sodium orthovanadate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6508-10G S6508-250G S6508-50G
SIALS6508-10GEA 2480 CZK
SIALS6508-10G SIALS6508-250G SIALS6508-50G
Sodium orthovanadate, Sigma-Aldrich®
Sodium orthovanadate
Vzorec: Na₃O₄V
Bod tání: 850…866 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003511
CAS číslo: 13721-39-6
EINECS: 237-287-9