Tisk…
Metavanadičnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Sodium vanadium trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
590088-25G 590088-100G 590088-5G
SIAL590088-25GEA 5600 CZK
SIAL590088-25G SIAL590088-100G SIAL590088-5G
Metavanadičnan sodný, Sigma-Aldrich®
Metavanadičnan sodný
Vzorec: NaO₃V
Bod tání: 630 °C
Hustota: 5,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011125
CAS číslo: 13718-26-8
EINECS: 237-272-7
UN: 3285
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08849