Hydrogensíran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Sodium bisulphate
MQ200
307823-2.5KG
307823-20KG
307823-500G
SIAL307823-2.5KGEA
5550
CZK
SIAL307823-2.5KG
SIAL307823-20KG
SIAL307823-500G
Hydrogensíran sodný, Sigma-Aldrich®
Hydrogensíran sodný
Vzorec:
HNaO₄S MW: 120.06 Bod tání: 181.85 Hustota: 1.8 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003531 CAS číslo: 7681-38-1 EINECS: 231-665-7 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 12,08729 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...