Hydrogensíran draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04885.0500
1.04885.2500
1.04885.0500EA
2700
CZK
1.04885.0500
1.04885.2500
Hydrogensíran draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Hydrogensíran draselný
Vzorec:
KHSO₄ Bod tání: 214 °C Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011404 CAS číslo: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN: 2509 ADR: 8,II Merck Index: 13,07695 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 490 g/l (20 °C) (development of heat) |
Melting Point | 195 °C (decomposition) |
Molar Mass | 136.17 g/mol |
Bulk Density | 1140 kg/m3 |
Density | 2.24 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |