Tisk…
Hydrogensíran draselný 98.5% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Potassium bisulphate
207755000 207750025
ACRO207755000EA 2100 CZK
ACRO207755000 ACRO207750025
Hydrogensíran draselný 98.5% for analysis
Hydrogensíran draselný
Vzorec: KHSO₄
Bod tání: 214 °C
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011404
CAS číslo: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm