Rubidium sulphate ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
13493.14
13493.22
13493.36
13493.14EA
3340
CZK
13493.14
13493.22
13493.36
Rubidium sulphate ≥99% (metals basis)
Rubidium sulphate
Purity: 99%
CAS No.: 7488-54-2
Molecular Formula: Rb2SO4
Formula Weight: 267.00
Physical Form: Crystalline
Density: 3.613
Refractive Index: 1.513
Odour: Odourless
Melting Point: 1050°
MDL No.: MFCD00011190
Vzorec:
O₄Rb₂S Bod varu: 1708 °C (1013 hPa) Bod tání: 1050 °C Hustota: 3,613 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011190 CAS číslo: 7488-54-2 EINECS: 231-301-7 |