Síran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6547-2.5KG
S6547-500G
SIALS6547-2.5KGEA
17070
CZK
SIALS6547-2.5KG
SIALS6547-500G
Síran sodný, Sigma-Aldrich®
Síran sodný
Vzorec:
Na₂SO₄ Bod varu: 1429 °C (1013 hPa) Bod tání: 888 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS číslo: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |