Tisk…

Síran draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

204129-10G 204129-50G
SIAL204129-10GEA 5670 CZK
SIAL204129-10G SIAL204129-50G
Síran draselný, Sigma-Aldrich®
Síran draselný
Vzorec: K₂SO₄
MW: 174,26 g/mol
Bod varu: 1698 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1069 °C
Hustota: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011388
CAS číslo: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR