Tisk…
Síran draselný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
26997.293EA 1770 CZK
26997.293 26997.460
Síran draselný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Síran draselný
Vzorec: K₂SO₄
Bod varu: 1698 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1069 °C
Hustota: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011388
CAS číslo: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 5.5 - 7.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test