Tisk…
Síran draselný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05152.0100 1.05152.0500
1.05152.0100EA 9530 CZK
1.05152.0100 1.05152.0500
Síran draselný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Síran draselný
Vzorec: K₂SO₄
Bod varu: 1698 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1069 °C
Hustota: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011388
CAS číslo: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 111 g/l (20 °C)
Melting Point 1069 °C
Molar Mass 174.26 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 1689 °C (1013 hPa)
Density 2.66 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)