Tisk…
Síran draselný ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A13975.0B A13975.0I
A13975.0BEA 1650 CZK
A13975.0B A13975.0I
Síran draselný ≥99%
Síran draselný
Purity: 99% CAS No.: 7778-80-5 Molecular Formula: K2SO4 Formula Weight: 174.27 Odour: Odourless Melting Point: 1069° Boiling Point: 1689° Merck Reference: 14,7674 MDL No.: MFCD00011388
Vzorec: K₂SO₄
Bod varu: 1689 °C
Bod tání: 1069 °C
Hustota: 2,662
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011388
CAS číslo: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 14,7674