Tisk…
Síran draselný ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
30485.06 30485.14 30485.22
30485.06EA 1540 CZK
30485.06 30485.14 30485.22
Síran draselný ≥99.99% (metals basis)
Síran draselný
Purity: 99.99% CAS No.: 7778-80-5 Molecular Formula: K2SO4 Formula Weight: 174.27 Physical Form: Powder Density: 2.662 Melting Point: 1069° Boiling Point: 1689° Merck Reference: 14,7674 MDL No.: MFCD00011388
Vzorec: K₂SO₄
MW: 174.26
Bod varu: 1689 °C
Bod tání: 1069
Hustota: 2.66
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011388
CAS číslo: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 14,7674