Tisk…
Síran draselný 99,0 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14311.36 14311.A3
14311.36EA 1430 CZK
14311.36 14311.A3
Síran draselný 99,0 ACS
Síran draselný
Purity: 99.0% min CAS No.: 7778-80-5 Molecular Formula: K2SO4 Formula Weight: 174.27 Physical Form: Crystalline Density: 2.662 Melting Point: 1069° Boiling Point: 1689° Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7674 MDL No.: MFCD00011388
Vzorec: K₂SO₄
MW: 174.26
Bod varu: 1689 °C
Bod tání: 1069
Hustota: 2.662
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011388
CAS číslo: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 14,7674