Tisk…
Síran draselný ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10845.06 10845.14
10845.06EA 2220 CZK
10845.06 10845.14
Síran draselný ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Síran draselný
Purity: 99.997% CAS No.: 7778-80-5 Molecular Formula: K2O4S Formula Weight: 174.27 Physical Form: Powder Density: 2.662 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1069° Boiling Point: 1689° Merck Reference: 14,7674 MDL No.: MFCD00011388
Vzorec: K₂SO₄
Bod varu: 1689 °C
Bod tání: 1069 °C
Hustota: 2,662
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011388
CAS číslo: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 14,7674