Síran draselný 99+% Biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
424210010
424212500
ACRO424210010EA
3530
CZK
ACRO424210010
ACRO424212500
Síran draselný 99+% Biochemistry
Síran draselný
Vzorec:
K₂SO₄ MW: 174.26 Bod varu: 1689 °C (760 mmHg) Bod tání: 1067 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011388 CAS číslo: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystals |
Solubility | (10 g in 150 ml water) Clear colorless |
pH | 5.5 to 8.5 (5 % in water) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % |