Tisk…
Síran cesný 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16767.14 A16767.22 A16767.36
A16767.14EA 1200 CZK
A16767.14 A16767.22 A16767.36
Síran cesný 99
Síran cesný
Purity: 99% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Odour: Odourless Melting Point: 1010° MDL No.: MFCD00010959
Vzorec: Cs₂O₄S
MW: 361.87
Bod varu: 1627
Bod tání: 1010
Hustota: 4.24
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010959
CAS číslo: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 13,02025