Tisk…
Síran cesný ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
14559.14 14559.22
14559.14EA 2690 CZK
14559.14 14559.22
Síran cesný ≥99.99% (metals basis)
Síran cesný
Purity: 99.99% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Physical Form: -60 Mesh Powder Density: 4.243 Melting Point: 1010° Merck Reference: 14,2016 MDL No.: MFCD00010959
Vzorec: Cs₂O₄S
Bod varu: 1627 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1010 °C
Hustota: 4,243
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010959
CAS číslo: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 14,2016