Síran cesný ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
11112.09
11112.18
11112.09EA
3120
CZK
11112.09
11112.18
Síran cesný ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Síran cesný
Purity: 99.997%
CAS No.: 10294-54-9
Molecular Formula: Cs2O4S
Formula Weight: 361.87
Physical Form: Powder
Density: 4.243
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1010°
Merck Reference: 14,2016
MDL No.: MFCD00010959
Vzorec:
Cs₂O₄S Bod varu: 1627 °C (1013 hPa) Bod tání: 1010 °C Hustota: 4,243 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010959 CAS číslo: 10294-54-9 EINECS: 233-662-6 Merck Index: 14,2016 |