Tisk…
Síran cesný ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10027.14 10027.22
10027.14EA 1910 CZK
10027.14 10027.22
Síran cesný ≥99.9% (metals basis)
Síran cesný
Purity: 99.9% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 4.243 Melting Point: 1010° Solubility: Very soluble in water. Slightly soluble in alcohol, acetone, pyridine Merck Reference: 14,2016 MDL No.: MFCD00010959
Vzorec: Cs₂O₄S
Bod varu: 1627 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1010 °C
Hustota: 4,243
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010959
CAS číslo: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 14,2016