Tisk…
Síran cesný 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
218700250 218701000 218700100 218702500
ACRO218700250EA 1320 CZK
ACRO218700250 ACRO218701000 ACRO218700100 ACRO218702500
Síran cesný 99+%, pure
Síran cesný
Vzorec: Cs₂O₄S
Bod varu: 1900 °C (760 mmHg)
Bod tání: 1005 °C
Hustota: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010959
CAS číslo: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 13,02025
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %