Sulfit sodný, anhydrous 98 ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
0628-1KGEA
5800
CZK
0628-1KG
0628-2.5KG
0628-500G
Sulfit sodný, anhydrous 98 ACS
Sulfit sodný
Vzorec:
Na₂SO₃ MW: 126.04 Bod tání: 500 °C Hustota: 2.63 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003503 CAS číslo: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 REACH: 01-2119537420-49 Merck Index: 13,08757 |
Výsledky specifikačního testu
Chloride | <0.02% |
Free acid test | pass |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤0.001% |
Purity | ≥98% |
Titrable free base | ≤0.03 meq/g |