Tisk…
Disodium metasilicate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Sodium metasilicate
M-Clarity™ quality level = MQ200
307815-1KG 307815-25G
SIAL307815-1KGEA 2280 CZK
SIAL307815-1KG SIAL307815-25G
Disodium metasilicate, Sigma-Aldrich®
Disodium metasilicate
Vzorec: Na₂O₃Si
MW: 122,06 g/mol
Bod tání: ∼72,2 °C
Hustota: 1,749 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003492
CAS číslo: 6834-92-0
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08788