Tisk…
Seleničitan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
214485-100G 214485-500G 214485-5G
SIAL214485-100GEA 5180 CZK
SIAL214485-100G SIAL214485-500G SIAL214485-5G
Seleničitan sodný, Sigma-Aldrich®
Seleničitan sodný
Vzorec: Na₂SeO₃
MW: 172.94
Bod tání: 710
Hustota: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003489
CAS číslo: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,08822