Tisk…
thiokyanatan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Potassium rhodanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
P2713-250G P2713-1KG
SIALP2713-250GEA 3760 CZK
SIALP2713-250G SIALP2713-1KG
thiokyanatan draselný, Sigma-Aldrich®
thiokyanatan draselný
Vzorec: KSCN
Bod varu: 500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 175 °C
Hustota: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011413
CAS číslo: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866