Tisk…
thiokyanatan draselný 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Potassium rhodanide
27035.230EA 1450 CZK
27035.230 27035.460
thiokyanatan draselný 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
thiokyanatan draselný
Vzorec: KSCN
MW: 97.18
Bod varu: 500
Bod tání: 175
Hustota: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011413
CAS číslo: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 5.3 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 30 ppm
Substances reducing iodine (as I) Max. 0.025 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
S (Sulphide) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 2 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test