Tisk…
thiokyanatan draselný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
27033.290EA 1710 CZK
27033.290 27033.368
thiokyanatan draselný ≥98%, GPR RECTAPUR®
thiokyanatan draselný
Vzorec: KSCN
Bod varu: 500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 175 °C
Hustota: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011413
CAS číslo: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm