Tisk…
thiokyanatan draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Potassium rhodanide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05125.0250 1.05125.1000
1.05125.0250EA 2820 CZK
1.05125.0250 1.05125.1000
thiokyanatan draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
thiokyanatan draselný
Vzorec: KSCN
Bod varu: 500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 175 °C
Hustota: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011413
CAS číslo: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 208 g/l (20 °C)
Melting Point 175 °C
Molar Mass 97.18 g/mol
Bulk Density 750 - 1000 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.89 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)