thiokyanatan draselný ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Potassium rhodanide
A13731.0E
A13731.36
A13731.0EEA
7140
CZK
A13731.0E
A13731.36
thiokyanatan draselný ≥98%
thiokyanatan draselný
Purity: 98%
CAS No.: 333-20-0
Molecular Formula: KSCN
Formula Weight: 97.18
Odour: Odourless
pH: 5.3-8.5
Melting Point: 172-175°
Boiling Point: 500° dec.
Beilstein Reference: 3594799
Merck Reference: 14,7691
MDL No.: MFCD00011413
Vzorec:
KSCN MW: 97.18 Bod varu: 500 °C (rozkl.) Bod tání: 172…175 °C Hustota: 1.89 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011413 CAS číslo: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Merck Index: 12,07866 |