Tisk…
thiokyanatan draselný 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
377431000 377435000 377430025
ACRO377431000EA 1170 CZK
ACRO377431000 ACRO377435000 ACRO377430025
thiokyanatan draselný 98%, pure
thiokyanatan draselný
Vzorec: KSCN
Bod varu: 500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 170…179 °C
Hustota: 1,886 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011413
CAS číslo: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥97.5 %