thiokyanatan draselný 99+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Potassium rhodanide
196585000
196580025
196580100
196582500
ACRO196585000EA
2510
CZK
ACRO196585000
ACRO196580025
ACRO196580100
ACRO196582500
thiokyanatan draselný 99+% for analysis
thiokyanatan draselný
Vzorec:
KSCN MW: 97.18 Bod varu: 500 Bod tání: 170…179 °C Hustota: 1.886 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011413 CAS číslo: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Merck Index: 12,07866 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
pH | 5.3 to 8.7 (5 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤2 ppm |
Iodine consuming subst. | ≤30 mg I2/100 g |