Tisk…
Sodium hexafluoroantimonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
237981-100G 237981-25G
SIAL237981-100GEA 5450 CZK
SIAL237981-100G SIAL237981-25G
Sodium hexafluoroantimonate, Sigma-Aldrich®
Sodium hexafluoroantimonate
Vzorec: F₆NaSb
Hustota: 3,379 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00003482
CAS číslo: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III