Tisk…

Peroxodisíran sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

S6172-1KG S6172-250G
SIALS6172-1KGEA 11390 CZK
SIALS6172-1KG SIALS6172-250G
Peroxodisíran sodný, Sigma-Aldrich®
Peroxodisíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₈
Bod tání: 100 °C
Hustota: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003501
CAS číslo: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08729

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR