Tisk…
Peroxodisíran draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
60489-1KG-F 60489-250G-F
SIAL60489-1KG-FEA 3200 CZK
SIAL60489-1KG-F SIAL60489-250G-F
Peroxodisíran draselný, Sigma-Aldrich®
Peroxodisíran draselný
Vzorec: K₂S₂O₈
Bod tání: 100 °C
Hustota: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011386
CAS číslo: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741