Peroxodisíran draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
379824-25G
379824-5G
SIAL379824-25GEA
7070
CZK
SIAL379824-25G
SIAL379824-5G
Peroxodisíran draselný, Sigma-Aldrich®
Peroxodisíran draselný
Vzorec:
K₂S₂O₈ Bod tání: 100 °C Hustota: 2,477 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011386 CAS číslo: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,07741 |