Tisk…
Peroxodisíran draselný ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
216224-100G 216224-500G 216224-50KG
216224-100GEA 1690 CZK
216224-100G 216224-500G HONC216224-50KG
Peroxodisíran draselný ≥99.0% ACS, Fluka™
Peroxodisíran draselný
Vzorec: K₂S₂O₈
Bod tání: 100 °C
Hustota: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011386
CAS číslo: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chlorine compounds (Cl) Max. 10 ppm
Vapor Density 9.3 (vs air)