Peroxodisíran draselný ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
26915.187EA
1110
CZK
26915.187
26915.291
Peroxodisíran draselný ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Peroxodisíran draselný
Vzorec:
K₂S₂O₈ MW: 270.32 Bod tání: 100 Hustota: 2.477 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011386 CAS číslo: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,07741 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 98.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 2 ppm |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |