Tisk…
Peroxodisíran draselný, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
0239.1000EA 2800 CZK
0239.1000 0239.5000
Peroxodisíran draselný, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Peroxodisíran draselný
Vzorec: K₂S₂O₈
Bod tání: 100 °C
Hustota: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011386
CAS číslo: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay min. 99.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 5 ppm
Manganese (Mn) max. 2 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.05 %