Tisk…
Peroxodisíran draselný ≥99.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
13145.30 13145.A1
13145.30EA 1730 CZK
13145.30 13145.A1
Peroxodisíran draselný ≥99.0% ACS
Peroxodisíran draselný
Purity: 99.0% min CAS No.: 7727-21-1 Molecular Formula: K2S2O8 Formula Weight: 270.31 Physical Form: Crystalline Density: 2.477 Melting Point: 100° dec. Merck Reference: 14,7656 UN No.: 1492 MDL No.: MFCD00011386
A polymerization accelerant for PAGE gels
Vzorec: K₂S₂O₈
MW: 270.32
Bod tání: 100 °C (rozkl.)
Hustota: 2.477
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011386
CAS číslo: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,7656