Tisk…
Peroxodisíran draselný 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
424185000 424180025
ACRO424185000EA 1930 CZK
ACRO424185000 ACRO424180025
Peroxodisíran draselný 99+% ACS
Peroxodisíran draselný
Vzorec: K₂S₂O₈
MW: 270.32
Bod tání: 100
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011386
CAS číslo: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystallline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chlorine compounds (as Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %