Tisk…
Peroxodisíran draselný 99+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
202010010 202010250 202015000 202012500 202010050
ACRO202010010EA 3220 CZK
ACRO202010010 ACRO202010250 ACRO202015000 ACRO202012500 ACRO202010050
Peroxodisíran draselný 99+% for analysis
Peroxodisíran draselný
Vzorec: K₂S₂O₈
MW: 270.32
Bod tání: 100 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011386
CAS číslo: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤120 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm