Tisk…
Disíran didraselný ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Potassium disulphate (Potassium pyrosulphate), Dipotassium disulphate, Potassium pyrosulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
307750-25G 307750-500G
SIAL307750-25GEA 1670 CZK
SIAL307750-25G SIAL307750-500G
Disíran didraselný ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Disíran didraselný
Vzorec: K₂O₇S₂
MW: 254.32
Bod tání: ∼325 °C
Hustota: 2.51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011385
CAS číslo: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8 (6.1) I
Merck Index: 13,07749