Tisk…
Disíran didraselný 98% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Potassium disulphate (Potassium pyrosulphate), Dipotassium disulphate, Potassium pyrosulphate
207915000 207910025
ACRO207915000EA 3100 CZK
ACRO207915000 ACRO207910025
Disíran didraselný 98% for analysis
Disíran didraselný
Vzorec: K₂O₇S₂
MW: 254.32
Bod tání: 325 °C
Hustota: 2.51 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011385
CAS číslo: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8 I
Merck Index: 13,07749
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Ca and Mg ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.002 %